Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

0901-FP

6,6`-su2Lac-C2-PAA-fluo

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.4 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł

Informacje o tej pozycji

NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201

2160,00 zł


Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności

​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


carrier

PAA carrier

label

FITC labeled

product line

FP-Series

assay

95% (H-NMR)

form

lyophilized powder

mol wt

~20,000 Da

manufacturer/tradename

GlycoNZ

extent of labeling

1% Biotin per 20 mole % Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density

technique(s)

flow cytometry: suitable

probe type

disaccharide

probe presentation

polymeric

storage temp.

−20°C

General description

FP-Series: Fluorescein-Labeled Polymeric Probes
These glycoconjugate probes are designed to reveal lectins, including selectins, directly on cell membranes, organelles, and in cytoplasm. The low fluorescein content ensures that probe solubility in water is not affected, but still allows reliable probe detection. The affinity of the probes is 102 to 105 times higher than that of corresponding free sugars.

PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. Used as a molecular weight carrier, PAA demonstrates an absence of non-specific interaction with cells, and is stable to chemical and proteolytic action.

Application

Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.

Preparation Note

Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Klasa składowania

13 - Non Combustible Solids

Co się dzieje?

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów




Questions

Reviews

No rating value

Active Filters