Przejdź do
09136
Bulion tryptofanowy
NutriSelect® Plus, according to ISO, powder, for Escherichia coli, pack of 500 g, suitable for microbiology
Synonim(y):
Trypton/Tryptofan Średni
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
572,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171607
eCl@ss:
32150326
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Agency:
according to ISO 10273:2017, according to ISO 16654:2001, according to ISO 6579-1:2017, according to ISO
Form:
powder
Suitability:
Escherichia coli, coliforms
Application(s):
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
according to ISO 10273:2017, according to ISO 16654:2001, according to ISO 6579-1:2017, according to ISO
sterility
non-sterile
product line
NutriSelect® Plus
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , DL-tryptophan, 1.0 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.5±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
Escherichia coli, coliforms
Application
Pożywka do wykonania testu indolowego w celu potwierdzenia obecności E. coli w wodzie wg EN IS0 9308-1:2000.
Preparation Note
Rozpuścić 16 g bulionu tryptofanowego w litrze wody przez podgrzanie. Odmierzyć 3 ml do każdej probówki. Zamknąć probówki bawełnianymi korkami, plastikowymi lub metalowymi zakrętkami. Autoklawować przez 15 minut w temperaturze 121 ± 3°C.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T440793657FLUH99CA6196
description
NutriSelect® Plus, according to ISO, powder, for Escherichia coli, pack of 500 g, suitable for microbiology
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
description
-
application(s)
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
veterinary, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
-
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
nonselective for Neisseria spp., Pneumococcus spp., nonselective for Brucella spp., nonselective for Streptococcus spp.
suitability
nonselective for Proteus spp., nonselective for enterobacteriaceae, nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms, nonselective for Enterobacter spp., nonselective for Escherichia coli
suitability
-
agency
according to ISO, according to ISO 6579-1:2017, according to ISO 16654:2001, according to ISO 10273:2017
agency
APHA
agency
ISO, APHA
agency
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)