Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
casein peptone, 5 g/L , D-mannitol, 10 g/L , meat extract, 1 g/L , meat peptone, 5 g/L , phenol red, 0.025 g/L , sodium chloride, 75 g/L
diam.
55 mm
final pH
7.4±0.2
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
Prepared solid selective medium for the isolation of Staphylococci. 55 mm plates in blister packs. Each blister pack comes in a sealed flowpack bag. This kind of packaging avoids fast dehydration and contamination.
Packaging
package with 30 plates
Other Notes
Delivery time longer than 3 weeks.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?