Przejdź do
09587
Grubbs Catalyst® 1st Generation
purum, ≥97.0% (C)
Synonim(y):
Benzylidene-bis(tricyclohexylphosphine)dichlororuthenium, Bis(tricyclohexylphosphine)benzylidine ruthenium(IV) dichloride, Dichloro(benzylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II), Grubbs Catalyst® C823
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H72Cl2P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
822.96
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (C)
mp
153 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru]Cl.C=Cc1ccccc1.C2CCC(CC2)P(C3CCCCC3)C4CCCCC4.C5CCC(CC5)P(C6CCCCC6)C7CCCCC7
InChI
1S/2C18H33P.C8H8.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-8-6-4-3-5-7-8;;;/h2*16-18H,1-15H2;2-7H,1H2;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
IEEOQDKBWLBRKR-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
Highly efficient catalyst for various types of metathesis reactions
Legal Information
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)