Przejdź do
09776
Boc-D-Bpa-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
Boc-4-benzoyl-D-phenylalanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9075375
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO5/c1-21(2,3)27-20(26)22-17(19(24)25)13-14-9-11-16(12-10-14)18(23)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m1/s1
InChI key
HIQJNYPOWPXYIC-QGZVFWFLSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)