Przejdź do
09809
Boc-allyl-Gly-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
(S)-2-(Boc-amino)-4-pentenoic acid (dicyclohexylammonium) salt, Boc-L-2-allylglycine (dicyclohexylammonium) salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO4 · C12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
colorless to white
mp
117-123 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C10H17NO4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h11-13H,1-10H2;5,7H,1,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t;7-/m.0/s1
InChI key
VMCGMPITVQIMGK-ZLTKDMPESA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)