Przejdź do
16320
2-Bromobenzoic acid
purum, ≥95.0% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.02
EC Number:
201-848-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
971266
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
>1 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥95.0% (HPLC)
mp
147-150 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)