This is a synthetically prepared product.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 349,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
349,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1CC(C)(C)C(=C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)C(=O)C[C@@]23O[C@]2(C)C[C@@H](O)CC3(C)C)[C@](C)(O)C1
InChI
1S/C42H58O6/c1-29(18-14-19-31(3)22-23-37-38(6,7)26-35(47-33(5)43)27-40(37,10)46)16-12-13-17-30(2)20-15-21-32(4)36(45)28-42-39(8,9)24-34(44)25-41(42,11)48-42/h12-22,34-35,44,46H,24-28H2,1-11H3/b13-12+,18-14+,20-15+,29-16+,30-17+,31-19+,32-21+/t23-,34-,35-,40+,41+,42-/m0/s1
InChI key
SJWWTRQNNRNTPU-XJUZQKKNSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description carotenoid antioxidant | description analytical standard | description ≥93% |
| application(s) cleaning products | application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade - |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥93% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fucoxanthin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
fucoxanthin standard is synthetic or natural