Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
Informacje o tej pozycji
338,00 zł
Nazwa produktu
Koncentrat kwasu azotowego, 0.1 M HNO3 in water (0.1N), eluent concentrate for IC
Quality Segment
form
liquid
concentration
0.1 M HNO3 in water (0.1N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
solubility
water: soluble
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koncentrat kwasu azotowego
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?