Przejdź do
17263
Methyl cis-11-eicosenoate
analytical standard
Synonim(y):
cis-11-Eicosenoic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
964,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7HC=CH(CH2)9CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.54
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-226-8
Beilstein/REAXYS Number:
1727804
MDL number:
964,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
functional group
ester
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-
InChI key
RBKMRGOHCLRTLZ-KHPPLWFESA-N
General description
Methyl cis-11-eicosenoate is a fatty acid methyl ester.
Application
It may be used as FAME standard to locate double bonds in polyunsaturated fatty acid methyl esters using ion-trap mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E688544878E3635
description
analytical standard
description
≥98%
description
analytical standard
description
≥99% (capillary GC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cis-11-eicosenoate
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)