Przejdź do
175366
Stearic acid
reagent grade, 95%, powder or flakes
Synonim(y):
STA, 1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
120,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
234,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
696,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.48
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-313-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
608585
Assay:
95%
Form:
powder or flakes
Grade:
reagent grade
120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Stearic acid, reagent grade, 95%
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 173.7 °C)
assay
95%
form
powder or flakes
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
General description
Stearic acid (SA) is a straight chain fatty acid. It forms ordered monolayered Langmuir-Blodgett (LB) films on the surface of germanium. These LB films have been investigated by Fourier transform-infrared (FTIR)-attenuated total reflection (AR) spectra.
Conversion of SA with >98% selectivity to deoxygenated C17 products by employing carbon supported palladium catalyst has been reported. It is a promising phase change material (PCM) due to its non-toxicity and convenient melting temperature. Also, it exhibits almost negligible supercooling while undergoing phase change.
Application
Stearic acid may be used to compose the core during sol-gel synthesis of nanoencapsulated phase change materials (NEPCMs).
Stearic acid can undergo esterification in the presence of mesoporous solid acid catalysts to form methyl stearate. Due to its waterproof ability, STA may be used to impart superhydrophobicity on various surfaces. STA may also be used in the preparation of stearic acid self-assembled monolayers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1114162100876137
Stearic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1621008
Stearic acid
description
reagent grade, 95%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
grade
reagent grade
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
assay
95%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder or flakes
form
-
form
solid
form
-
vapor pressure
1 mmHg ( 173.7 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 173.7 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 173.7 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 173.7 °C)
bp
361 °C (lit.)
bp
361 °C (lit.)
bp
361 °C (lit.)
bp
361 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - Cleveland open cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Solublity of this product?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, other Stearic acid products available are tested for solubility in chloroform at 100 mg/mL. Other sources report that this compound is also soluble in several other solvents:
      acetone: soluble
      benzene: freely soluble
      ethanol: soluble
      ether: freely soluble
      propylene glycol: soluble
      Helpful?
  4. I am curious about the storage temperature for this product. Can you tell me?
    1 answer
    1. This product is stored at ambient temperature. If no storage temperature is listed in the PROPERTIES section of the product page or the product label it may be assumed that ambient temperature is suitable.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review