Przejdź do
19945
Oleoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, cis-9-Octadecenoyl-L-carnitine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
647,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H47NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.64
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NB.21
MDL number:
eCl@ss:
25140904
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -13.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12-/t23-/m1/s1
InChI key
IPOLTUVFXFHAHI-WHIOSMTNSA-N
General description
Oleoyl-L-carnitine belongs to the class of long-chain acylcarnitines, the fatty acyl esters of L-carnitine. Its role as a potential analgesic agent and ability to inhibit the glycine transport by GlyT2 transporter is investigated.
Application
Oleoyl-L-carnitine is used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS) technique.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)