Przejdź do
199737
New Coccine
Dye content 75 %
Synonim(y):
Acid Red 18, Ponceau 4 R
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H11N2Na3O10S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
604.47
EC Number:
220-036-2
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
16255
Beilstein/REAXYS Number:
4122340
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 75%
solubility
water: 1 mg/mL, clear
λmax
350 nm (2nd), 506 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccc(c4ccccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-16-7-5-11-9-12(33(24,25)26)10-18(35(30,31)32)19(11)20(16)22-21-15-6-8-17(34(27,28)29)14-4-2-1-3-13(14)15;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3/b22-21+;;;
InChI key
SWGJCIMEBVHMTA-ZRUFZDNISA-K
Application
New Coccine has been used to determine its decolorization by fungi Phanerochaete chrysosporium and Pleurotus sajorcaju.
Biochem/physiol Actions
New Coccine also referred to as ponceau 4 R, is a synthetic red tar dye. It belongs to the group of azo dyes. New Coccine is extensively used as a food colorant. When the intact dye reaches the intestine, it cause colon specific DNA damage in mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1813715991556416
Ponceau 4R analytical standard
Supelco
18137
Ponceau 4R
Ponceau 4R certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
15991
Ponceau 4R
description
Dye content 75 %
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
Dye content ~70 %
solubility
water: 1 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder, crystals or chunks
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
Dye content, 75%
composition
-
composition
-
composition
Dye content, ~70%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)