Przejdź do
201286
Fast Red ITR
Synonim(y):
Azoic Diazo No. 42
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.34
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
37150
NACRES:
NA.47
EC Number:
202-575-5
MDL number:
eCl@ss:
32150313
assay
>96% (TLC)
Quality Segment
form
solid
mp
102-105 °C (lit.)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 1%
λmax
226 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCN(CC)S(=O)(=O)c1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C11H18N2O3S/c1-4-13(5-2)17(14,15)9-6-7-11(16-3)10(12)8-9/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3
InChI key
WBGVVXSCGNGJFL-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)