Przejdź do
201871
Direct yellow 27
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20N4Na2O9S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
662.62
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
13950
NACRES:
NA.47
EC Number:
233-461-3
MDL number:
form
powder
Quality Segment
λmax
393 nm
ε (extinction coefficient)
53000-57000 at 224-230 nm in water at 0.02 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].COc1ccccc1NC(=O)C(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)-c3nc4ccc(C)c(c4s3)S([O-])(=O)=O)=C(/C)O
InChI
1S/C25H22N4O9S3.2Na/c1-13-8-10-18-22(23(13)41(35,36)37)39-25(27-18)15-9-11-17(20(12-15)40(32,33)34)28-29-21(14(2)30)24(31)26-16-6-4-5-7-19(16)38-3;;/h4-12,30H,1-3H3,(H,26,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b21-14-,29-28+;;
InChI key
VHKQQPDOJAIOKS-NOBNIHJLSA-L
General description
As a direct dye, Direct Yellow 27 is an acid dye with large molecules that will bind to cellulose fibers directly. It is mono azo dye with good light fastness.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)