Przejdź do
201987
Acid Yellow 17
Dye content 60 %
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10Cl2N4Na2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
551.29
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
228-819-0
MDL number:
Colour Index Number:
18965
eCl@ss:
32150326
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 60%
λmax
400 nm
ε (extinction coefficient)
≥8000 at 252-258 nm in water at 0.02 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)C1\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c3cc(Cl)c(cc3Cl)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12Cl2N4O7S2.2Na/c1-8-15(20-19-9-2-4-10(5-3-9)30(24,25)26)16(23)22(21-8)13-6-12(18)14(7-11(13)17)31(27,28)29;;/h2-7,15H,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI key
FTZLWXQKVFFWLY-LLIZZRELSA-L
General description
Acid yellow-17 (C.I. 18965), also known as Disodium 2, 5-dichloro-4-(5-hydroxy-3-methyl-4-(sulphophenylazo)pyrazol-1-yl) benzenesulphonate, and Yellow 2G is an anionic, reactive textile dye. This synthetic azo dye possesses a stable aromatic structure with SO3H and OH groups.
Application
The applications of Acid yellow-17 are seen in detergent, soap, textile, printing, and cosmetic industries.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
00298
description
Dye content 60 %
description
analytical standard
form
powder
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
composition
Dye content, 60%
composition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
ε (extinction coefficient)
≥8000 at 252-258 nm in water at 0.02 g/L
ε (extinction coefficient)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the Shelf life of the product?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.