Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.48
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-736-5
Beilstein/REAXYS Number:
363132
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
indicator grade
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, 90%
technique(s)
titration: suitable
useful pH range
1.2-2.8, red to yellow(acid), 8.0-9.8, yellow to violet(alkaline)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
λmax
424 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C23H22O5S/c1-13-11-20(24)15(3)9-18(13)23(19-10-16(4)21(25)12-14(19)2)17-7-5-6-8-22(17)29(26,27)28-23/h5-12,24-25H,1-4H3
InChI key
MGUKYHHAGPFJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Xylenol Blue is a dark brown powder and it belongs to the class of sulfonephthalein dyes. Xylenol Blue changes color from red (pH 1.2) to yellow (2.8) and yellow (8.0) to blue (9.6). It is widely used in food storage, drugs, determining bacterial growth, microbial assays and determining lipase.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?