Przejdź do
20692
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle)
1005LTN, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
455,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
455,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81517
needle L
51 mm (2 in.)
volume
5 mL
application(s)
general analytical
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
206912069320709
description
1005LTN, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81517
manufacturer/tradename
Hamilton 81417
manufacturer/tradename
Hamilton 81617
manufacturer/tradename
Hamilton 81343
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
volume
5 mL
volume
2.5 mL
volume
10 mL
volume
1 mL
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)