Przejdź do
20909
Cadmium ionophore I
Selectophore™
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetrabutyl-3,6-dioxaoctanedi(thioamide), ETH 1062
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
1755,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H44N2O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.73
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4521607
1755,00 zł
Cena katalogowa2340,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
form
powder
mp
34-36 °C
SMILES string
CCCCN(CCCC)C(=S)COCCOCC(=S)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C22H44N2O2S2/c1-5-9-13-23(14-10-6-2)21(27)19-25-17-18-26-20-22(28)24(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-20H2,1-4H3
InChI key
NKWPVGBRWCCVGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Selective ionophore for cadmium used in solvent polymeric membranes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20910228516GF67082328
Cadmium wire reel, 1m, diameter 0.5mm, hard, 99.99+%
GF67082328
Cadmium
description
Selectophore™
description
purum p.a., ≥99.0% (T)
description
99%
description
wire reel, 1m, diameter 0.5mm, hard, 99.99+%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
34-36 °C
mp
388 °C (lit.)
mp
388 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
solid
form
wire
product line
Selectophore™
product line
-
product line
-
product line
-
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
-
description
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)