Przejdź do
2106
Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa
endotoxin, free
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
15 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
MDL number:
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine intestinal mucosa
Quality Segment
form
powder
usage
sufficient for 5 mL blood anticoagulant
packaging
preweighed vial of 300 USP units
impurities
endotoxin, free
color
beige
solubility
water: soluble 50 g/L, acetone: insoluble, alcohol: insoluble, benzene: insoluble, chloroform: insoluble, diethyl ether: insoluble
compatibility
for use with E-Toxate™
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
InChI key
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
Application
Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa has been used as a M199 medium supplement used for maintaining human umbilical vein endothelial cells.
Biochem/physiol Actions
Heparin sodium salt is the salt form of heparinic acid and is a polymer classified as a mucopolysaccharide or a glycosoaminoglycan. It is an anticoagulant that produces its major anticoagulant effect by activating antithrombin. Heparin binds to antithrombin III, a naturally occurring plasma protease inhibitor and accelerates significantly the rate at which antithrombin III (AT-III) inhibits coagulation proteases (factor Xa and thrombin). Additionally, it also facilitates the stabilization and regulation of tryptase as an enzymatically active tetramer.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Not for injection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H3149H4784H5515
description
endotoxin, free
description
Grade I-A, ≥180 USP units/mg, powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥180 USP units/mg
description
≥150 IU/mg (dry basis)
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
Porcine intestinal mucosa
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
alcohol: insoluble, chloroform: insoluble, water: soluble 50 g/L, benzene: insoluble, acetone: insoluble, diethyl ether: insoluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
color
beige
color
beige
color
-
color
beige
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the molecular weight of Heparin sodium salt? Is this same with cat:H3149 or H3393?
    1 answer
    1. The molecular weight of porcine Heparin sodium may range from 6,000 to 30,000 Daltons, with most chains ranging from 16,000–19,000 Da. This product, as well as the H3393 and H3149, are derived from the same source and offer identical properties, including molecular weight.
      Helpful?
  2. Hola, Me gustaría saber cual es la cantidad de heparina en cada uno de los viales
    1 answer
    1. The minimum activity of this heparin product is 300 units per vial. This product is lyophilized from a prepared stock solution and the mass weight per vial is not available. However, the starting material used to produce this product has historically tested at approximately 200 units heparin per milligram. The mass weight per vial is expected to reflect this value, with each 300 unit vial containing approximately 1.5 mg.