Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
Informacje o tej pozycji
328,00 zł
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
99.3%
form
powder
solubility
1 M acetic acid: soluble, alcohol: insoluble, hydrochloric acid: soluble (3 N), nitric acid: soluble (2 N)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description tested according to Ph. Eur. | description NIST® SRM® 915c | description ≥99.995% trace metals basis | description ReagentPlus® |
| assay 99.3% | assay - | assay ≥99.995% trace metals basis | assay ≥99% (EDTA titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder and chunks | form powder |
| density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) |
| solubility 1 M acetic acid: soluble, alcohol: insoluble, hydrochloric acid: soluble (3 N), nitric acid: soluble (2 N) | solubility - | solubility H2O: insoluble | solubility - |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?