Przejdź do
22018
L-Carnitine inner salt
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
(−)-(R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.20
EC Number:
208-768-0
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4292315
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (NT)
optical activity
[α]20/D −31±1°, c = 10% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying
mp
197-212 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, colorless
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChI key
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Biochem/physiol Actions
Carnitine is a quaternary amine that occurs naturally in most mammalian tissue. It is present in relatively high concentrations in skeletal muscle and heart where it is involved in regulating energy metabolism. It shifts glucose metabolism from glycolysis to glycogen storage and enhances the transport of long chain fatty acids into the mitochondria where they are oxidized for energy production.
Other Notes
Review. Carnitine and its role in fatty acid metabolism
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)