Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 987,00 zł |
Informacje o tej pozycji
987,00 zł
Nazwa produktu
Cellulose, powder, suitable for column chromatography
form
powder
Quality Segment
technique(s)
LPLC: suitable
fiber L
0.01-0.10 mm
ign. residue
~0.1%
matrix
Cellulose
matrix active group
polymer
particle size
10-100 μm
cation traces
Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg
suitability
suitable for column chromatography
separation technique
size exclusion (SEC)
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, suitable for column chromatography | description colloidal, microcrystalline | description microcrystalline, powder | description acid washed, powder, suitable for column chromatography |
| separation technique size exclusion (SEC) | separation technique - | separation technique - | separation technique size exclusion (SEC) |
| matrix Cellulose | matrix - | matrix - | matrix Cellulose |
| matrix active group polymer | matrix active group - | matrix active group - | matrix active group polymer |
| particle size 10-100 μm | particle size +65-+325 mesh | particle size 51 μm | particle size 20-250 μm |
| form powder | form colloidal, microcrystalline | form powder, microcrystalline | form powder |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) LPLC: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?