Przejdź do
247367
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine
≥99%
Synonim(y):
meso-Tetraphenylporphyrin, TPP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H30N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
614.74
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-025-9
Beilstein/REAXYS Number:
379542
MDL number:
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystalline powder
technique(s)
titration: suitable
impurities
<0.1% corresponding chlorin
mp
>300 °C (lit.)
solubility
toluene: 0.03 g/L, clear
λmax
415 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccccc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccccc6)c7ccc(n7)c(-c8ccccc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36/h1-28,45,48H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
InChI key
YNHJECZULSZAQK-LWQDQPMZSA-N
Gene Information
human ... TERT(7015)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16099788071477567
description
≥99%
description
97%
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
description
Dye content 95 %
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
toluene: 0.03 g/L, clear
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear to opaque
solubility
dichloromethane: soluble
solubility
-
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
crystals
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
≥99%
assay
97%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)