Pozwól nam pomócagency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
form
coarse powder
autoignition temp.
698 °F
concentration
48.0-49.5% (Ethoxy (OC2H5) groups (dried substances)- EU Portal, GC)
refractive index
n
viscosity
10 mPa.s
solubility
acetone: soluble, benzene: soluble, butyl acetate: soluble, carbon tetrachloride: soluble, ethanol: soluble, glycerol: insoluble, propylene glycol: insoluble, water: insoluble, xylene: soluble
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl cellulose
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?