Przejdź do
29640
Cyclooctatetraene
purum, ≥97.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
Beilstein/REAXYS Number:
2496800
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
contains
~0.1% hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.537
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1=CC=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H/b2-1-,3-1-,4-2-,5-3-,6-4-,7-5-,8-6-,8-7-
InChI key
KDUIUFJBNGTBMD-BONZMOEMSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)