Przejdź do
32142
Pirbuterol acetate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(RS)-2-(tert-Butylamino)-1-(6-hydroxymethyl-5-hydroxy-2-pyridyl)ethanol acetate salt, 6-(2-tert-Butylamino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxymethylpyridin-3-ol acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20N2O3 · C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.35
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
265-862-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
13318829
eCl@ss:
25140904
990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
N(C(C)(C)C)CC(O)c1nc(c(cc1)O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C12H20N2O3.C2H4O2/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;1-2(3)4/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
InChI key
QSXMZJGGEWYVCN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32382
description
VETRANAL®, analytical standard
description
VETRANAL®, analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)