Przejdź do
327786
Polystyrene
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 200,000
Synonim(y):
PS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
form
powder
mol wt
average Mw 200,000 (Typical)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
General description
Polystyrene (for GPC, 200,000) is a synthetic thermoplastic, that may be useful for a variety of applications because of its characteristics ike low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and ease of processability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33034581401327824
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 200,000
description
analytical standard, 50,000
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 500
description
analytical standard, 800
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
form
powder
form
powder
form
-
form
(Viscous Liquid or Solid or Chunk(s))
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
mol wt
average Mw 200,000 (Typical)
mol wt
average Mw 50,000 (Typical)
mol wt
Mp ~472, Mn ~470, Mw ~520
mol wt
average Mw 800 (Typical)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polystyrene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)