Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 942,00 zł |
Informacje o tej pozycji
942,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.NC(=O)c1cc[n+](CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cc4cccs4)C3=O)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C20H18N4O5S2.H2O/c21-17(26)11-3-5-23(6-4-11)9-12-10-31-19-15(18(27)24(19)16(12)20(28)29)22-14(25)8-13-2-1-7-30-13;/h1-7,15,19H,8-10H2,(H3-,21,22,25,26,28,29);1H2/t15-,19-;/m1./s1
InChI key
GVIOXNHDFXYYMP-AEFICSSHSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description VETRANAL®, analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description VETRANAL®, analytical standard |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| application(s) clinical testing | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) forensics and toxicology |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?