Merck
33340
4,5-Diaminopyrimidine
purum, ≥95.0% (NT)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.12
EC Number:
237-339-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
112646
MDL number:
Assay:
≥95.0% (NT)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥95.0% (NT)
bp
229 °C/32 mmHg (lit.)
mp
~200 °C, 204-206 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cncnc1N
InChI
1S/C4H6N4/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8)
InChI key
PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
may discolor to yellow on storage
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)