Przejdź do
33434
Ciprofloxacin
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Ciprobay
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
597,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.34
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3568352
eCl@ss:
25140904
597,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 1694
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
InChI key
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: fluoroquinolone
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR116717850Y0000198
Ciprofloxacin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000198
Ciprofloxacin
description
VETRANAL®, analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
application(s)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
mode of action
enzyme | inhibits, DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ciprofloxacin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)