Przejdź do
33447
Mecillinam
VETRANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
903,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.43
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
251-277-1
MDL number:
eCl@ss:
25140904
903,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2\N=C\N3CCCCCC3)C(O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3S/c1-15(2)11(14(20)21)18-12(19)10(13(18)22-15)16-9-17-7-5-3-4-6-8-17/h9-11,13H,3-8H2,1-2H3,(H,20,21)/b16-9+/t10-,11+,13-/m1/s1
InChI key
BWWVAEOLVKTZFQ-ISVUSNJMSA-N
General description
Chemical structure: β-lactam
Mecillinam is a beta-lactam antibiotic, specific to penicillin-binding protein 2 (PBP2) in Escherichia coli, which tends to block cell wall elongation and indirectly blocks cell division.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2152000SML08176630
Mecillinam VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33447
Mecillinam
Uracil
Millipore
6630
Uracil
description
VETRANAL®, analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
-
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)