Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 323,00 zł |
Informacje o tej pozycji
323,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C21H19F2N3O3.ClH/c1-24-6-8-25(9-7-24)19-11-18-15(10-17(19)23)20(27)16(21(28)29)12-26(18)14-4-2-13(22)3-5-14;/h2-5,10-12H,6-9H2,1H3,(H,28,29);1H
InChI key
JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description VETRANAL®, analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC), powder, fluoroquinolone antibiotic |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| format neat | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
| product line VETRANAL® | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Difloxacin hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?