Przejdź do
34010
2-NP-AHD-13C3
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-(2-Nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidinedione-[2,4,5-13C]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C7H8N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.17
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
3920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2[13CH2][13C](=O)N[13C]2=O
InChI
1S/C10H8N4O4/c15-9-6-13(10(16)12-9)11-5-7-3-1-2-4-8(7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,12,15,16)/b11-5+/i6+1,9+1,10+1
InChI key
FULJCJZKZXOFQZ-OTQLJULOSA-N
Application
2-NP-AHD-13C3 may be used as a standard in the determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp, using single extraction method and liquid chromatographic/mass spectrometric method (LC/MS-MS).
2-NP-AHD-13C3 may be used as an internal standard to quantify the presence of 1-(2-nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidine-dione (2-NP-AHD) in shrimp samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
490202586625586641
description
VETRANAL®, analytical standard
description
99 atom % 13C
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)