Przejdź do
34746BC
Assurance® GDS Listeria DNA Swab Resuspension Buffer Tq PCR Reagent
For use with Assurance® GDS Listeria Tq
Synonim(y):
Bufor do przygotowania próbki PCR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
91,80 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106306
NACRES:
NA.85
eCl@ss:
32035490
Suitability:
Listeria spp.
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 34746-100
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
Technique(s):
PCR: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
91,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GDS Listeria DNA Swab Resuspension Buffer Tq, BioControl, For use with GDS Listeria
Quality Segment
product line
Assurance GDS®
form
liquid
shelf life
24 mo.
packaging
vial of 1.2 mL (sufficient for 100 tests)
manufacturer/tradename
BioControl Systems 34746-100
storage condition
(Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place)
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
General description
GDS Listeria DNA Swab Resuspension Buffer Tq to niezbędny produkt zalecany laboratoriom na wypadek skażenia. Niewłaściwa obsługa i utylizacja zużytych probówek do amplifikacji Assurance® GDS może spowodować zanieczyszczenie powierzchni roboczych i sprzętu laboratoryjnego amplikonem DNA. Jako środek zapobiegawczy zaleca się okresowe pobieranie próbek pod kątem zanieczyszczenia DNA. GDS Listeria DNA Swab Resuspension Buffer Tq jest przenoszony do odpowiednich probówek amplifikacyjnych dla wszystkich testów Assurance® GDS Listeria.
Application
GDS Listeria DNA Swab Resuspension Buffer Tq jest stosowany podczas pobierania próbek środowiskowych w celu wykrycia zanieczyszczenia DNA Listeria.
PCR
Other Notes
Bufor do zawieszania Listeria Tq z zestawów GDS NIE MOŻE być zastąpiony przez Bufor do zawieszania wymazów DNA Listeria Tq.
One vial, 1.2 mL, sufficient for 100 tests
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71009BC71009ATMBC71010BC
description
BioControl, For use with GDS Listeria
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Listeria spp. in food and environmental samples
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Listeria spp. in food and environmental samples
description
Molecular-based PCR assay suitable for detection of Listeria monocytogenes
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria monocytogenes
manufacturer/tradename
BioControl Systems 34746-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71009-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71009-576ATM
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71010-100
compatibility
for use with BioControl GDS
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)