Przejdź do
36484
2-Stearoylglycerol
analytical standard
Synonim(y):
β-Monostearin, 2-Monostearin, 2-Monostearoylglycerol, 2-Octadecanoylglycerol, Glycerol β-monostearate, Octadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H42O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.56
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1799576
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥95% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
functional group
ester
storage temp.
−70°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(CO)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h20,22-23H,2-19H2,1H3
InChI key
YQEMORVAKMFKLG-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43697
description
analytical standard
description
≥99% (GC)
grade
analytical standard
grade
-
format
neat
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
functional group
ester
functional group
ester, hydroxyl
assay
≥95% (GC)
assay
≥99% (GC)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)