Przejdź do
36788
4-(2,5-Diethoxy-4-nitrophenyl)morpholine
purum, ≥99.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.32
EC Number:
201-653-6
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
very deep yellow
mp
137-141 °C
SMILES string
CCOc1cc(c(OCC)cc1N2CCOCC2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O5/c1-3-20-13-10-12(16(17)18)14(21-4-2)9-11(13)15-5-7-19-8-6-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI key
KNHGNICBXADRMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)