Przejdź do
36890
1,2-Difluorobenzene
purum, ≥96.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.09
EC Number:
206-680-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1905113
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥96.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.443 (lit.), n20/D 1.445
bp
92 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
density
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccccc1F
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)