Przejdź do
36933
Didecyl phthalate
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4[COO(CH2)9CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.66
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-561-6
Beilstein/REAXYS Number:
1893077
MDL number:
eCl@ss:
25140904
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-31-27(29)25-21-17-18-22-26(25)28(30)32-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,21-22H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3
InChI key
PGIBJVOPLXHHGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Didecyl phthalate belongs to the class of phthalate esters widely used as plasticizers in plastic films.
Application
Didecyl phthalate has been used as stationary liquid phase in the analysis and separation of terpene hydrocarbons and other related compounds using gas chromatography method (GC).
Didecyl phthalate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples, plastics and agricultural plastic films using various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)