Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19N5O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8162781
eCl@ss:
25140904
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
140-145 °C
suitability
passes test for identity (NMR)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COCCOc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)nc(OC)n2
InChI
1S/C15H19N5O7S/c1-24-8-9-27-10-6-4-5-7-11(10)28(22,23)20-13(21)16-12-17-14(25-2)19-15(18-12)26-3/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20,21)
InChI key
WMLPCIHUFDKWJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>291.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 144 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?