Przejdź do
37995
1,4-Diiodobenzene
purum, ≥98.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.90
EC Number:
210-842-2
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1904546
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
bp
285 °C (lit.)
mp
131-133 °C
SMILES string
Ic1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)