Przejdź do
38485
Dillapiole
purum, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
6-Allyl-4,5-dimethoxy-1,3-benzodioxole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
196037
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.533
density
1.163 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COc1c(CC=C)cc2OCOc2c1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9-11(16-7-15-9)12(14-3)10(8)13-2/h4,6H,1,5,7H2,2-3H3
InChI key
LIKYNOPXHGPMIH-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dillapiole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)