Retest date is specified at 72 months via product specification, which is for unopened reagent stored in proper conditions. Per our product dating statement, the Retest Period/Retest Date is defined as 'the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications.'
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 304,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
304,00 zł
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
quality
for the determination of aldehyde formaldehyde
mp
146-148 °C (lit.)
application(s)
cannabis testing
general analytical
SMILES string
CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O2/c1-8(2)4-6(9)3-7(10)5-8/h3-5H2,1-2H3
InChI key
BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description derivatization grade (HPLC), for the determination of aldehyde formaldehyde, ≥99.0% | description 95% |
| assay ≥99.0% (GC) | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 146-148 °C (lit.) | mp 146-148 °C (lit.) |
| quality for the determination of aldehyde formaldehyde | quality - |
| grade derivatization grade (HPLC) | grade - |
| application(s) cannabis testing | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
May I know the shelf life for 38490 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione?