Przejdź do
39210
2-Dimethylamino-2-methyl-1-propanol
technical, ~80% (NT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C(CH2OH)N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.19
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1732837
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
~80% (NT)
impurities
~20% water
refractive index
n20/D 1.447
bp
158-160 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(C)(C)CO
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)