Przejdź do
39382
Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid A
analytical standard
Synonim(y):
THCA-A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.47
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
3240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
suitability
corresponds for H-NMR
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCc1cc2OC(C)(C)C3CCC(C)=CC3c2c(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-14-12-17-19(20(23)18(14)21(24)25)15-11-13(2)9-10-16(15)22(3,4)26-17/h11-12,15-16,23H,5-10H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
UCONUSSAWGCZMV-HZPDHXFCSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)