Przejdź do
39573
Agar selektywny z Burkholderia cepacia
NutriSelect® Prime, USP/NF, powder, suitable for microbiology, pack of 500 g
Synonim(y):
BCSA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
619,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171609
eCl@ss:
32160607
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Prime
Agency:
USP/NF
Form:
powder
Application(s):
microbiology
619,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF
product line
NutriSelect® Prime
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , crystal violet, 0.002 g/L , lactose, 10.000 g/L , phenol red, 0.080 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , sucrose, 10.0 g/L , tryptone, 10.0 g/L , yeast extract, 1.5 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
final pH
6.8±0.3 (25 °C)
application(s)
microbiology
General description
Pożywka jest zgodna z USP-NF 60 dla badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych - testy na obecność kompleksu Burkholderia cepacia.
Application
Stałe podłoże do selektywnego wykrywania i izolacji Burkholderia cepacia z próbek przemysłowych.
Preparation Note
Rozpuścić 51,6 g proszku w 1 litrze wody destylowanej, podgrzewając w razie potrzeby. Rozdzielić objętość 500 ml do odpowiednich pojemników i wysterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Schłodzić do około 50°C i aseptycznie dodać zawartość fiolki Burkholderia cepacia Selective Supplement do każdych 500 ml podłoża. Wymieszać i przelać do szalek Petriego.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
VT04137270722VT041376
description
NutriSelect® Prime, USP/NF, powder, suitable for microbiology, pack of 500 g
description
15-80 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
description
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology, agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
application(s)
microbiology
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
agency
USP/NF
agency
ISO 17034, ISO/IEC 17025
agency
-
agency
ISO/IEC 17025, ISO 17034
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
final pH
6.8±0.3 (25 °C)
final pH
-
final pH
7.2±0.2 (25 °C)
final pH
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)