Przejdź do
398969
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
ACS reagent, ≥90%
Synonim(y):
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC10H5(OH)SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.25
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-147-3
Beilstein/REAXYS Number:
2697469
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Assay:
≥90%
Form:
powder
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
ign. residue
≤0.1%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.2%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is a derivative of aniline consisting of a trifunctional monomer (bearing three functional groups –NH2, –OH and –SO3H). It also contains two fused benzene rings.
Application
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid has been used as a probe in a novel fluorescence assay for the determination of parathion-methyl.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0875108800
description
ACS reagent, ≥90%
description
for spectrophotometric det. of Si, ≥90.0% (CHN)
description
technical, ≥90% (T)
assay
≥90%
assay
≥90.0% (CHN)
assay
≥90% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)