Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł |
Informacje o tej pozycji
417,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
1000 mg/L adipate in water (nominal concentration)
technique(s)
chromatography: suitable, ion chromatography: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description TraceCERT®, 1000 mg/L adipate in water (nominal concentration), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description average Mw ~10,000 by GPC |
| application(s) cleaning products | application(s) - |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) - |
| format single component solution | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-04-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?