Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 778,00 zł |
Informacje o tej pozycji
778,00 zł
Quality Segment
description
qNMR Standard for D2O and organic solvents (3.2 ppm)
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
238 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Application
Other Notes
suitable NMR solvents: D2O, DMSO-d6, CDCI3
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?