41875
Synonim(y):
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
Właściwości
analytical standard
100
≥99% (TLC)
limited shelf life, expiry date on the label
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
white
273 °C (dec.) (lit.)
neat
2-8°C
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Opis
Pokaż różnice
1 of 1
Supelco
trans-4-Hydroxy-L-proline
Sigma-Aldrich
H5534
H54409
56250
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.5%
≥99%
BioXtra, ≥99.0% (NT)
-
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
cell culture | mammalian: suitable
200
Explore all of our products under trans-4-Hydroxy-L-proline
11 - Combustible Solids
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Nie widzisz odpowiedniej wersji?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane kategorie
Amino Acid, Peptide & Protein Standards
Analytical Chemistry
Reference Materials